Fortfahren mit
A2408
S-(5′-Adenosyl)-L-Methionin -p-toluolsulfonat (Salz)
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
Synonym(e):
AdoMet, SAM -p-toluolsulfonat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 606,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23N6O5S · C7H7O3S · xC7H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.64 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Form:
powder
Assay:
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
Solubility:
H2O: 100 mg/mL
Biological source:
synthetic (Organic)
Color:
white to off-white
€ 82,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
form
powder
composition
p-Toluenesulfonate content, 1.6-4.4 mol/mol
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[H])[C@](N([H])[H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[S@+](C([H])([H])[H])C([H])([H])[C@@]([C@](O[H])([H])[C@@]1([H])O[H])([H])O[C@]1([H])N2C3=C(N=C2[H])C(N([H])[H])=NC([H])=N3.O=S(C4=C([H])C([H])=C(C([H])([H])[H])C([H])=C4[H])([O-])=O
InChI
1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
InChI key
VHPOFDUCFKOUHV-XKGORWRGSA-N
General description
S-(5′-Adenosyl)-L-Methionin-p-Toluolsulfonat-Salz wird für die Behandlung von Depressionen, Leberzirrhose, Cholestase and degenerativen Gelenkerkrankungen verwendet.
Application
S-(5′-Adenosyl)-L-Methionin p-Toluolsulfonat-Salz wird für das Zellproliferationsassay verwendet. Ferner wird es für das Methylierungsassay eingesetzt.[1]
Biochem/physiol Actions
S-(5′-Adenosyl)-L-Methionin (SAM) wirkt in normalen Hepatozyten und normalen Darmepithelzellen antiapoptotisch, beim hepatozellulären Karzinom (HCC) in der Leber, in HepG2-Zellen und Darmkrebszellen jedoch proapoptotisch.
Methylspender; Cofaktor für enzymkatalysierte Methylierungen, einschließlich Catechol-O-Methyltransferase (COMT) und DNA-Methyltransferasen (DNMT).
Methylspender; Cofaktor für enzymkatalysierte Methylierungen, einschließlich Catechol-O-Methyltransferase (COMT) und DNA-Methyltransferasen (DNMT). Ist in allen Zellen vorhanden, aber in der Leber konzentriert, wo 85 % aller Methylierungsreaktionen stattfinden. Ist auch an der Regelung der Leberfunktion, am Wachstum und an der Reaktion auf Verletzungen beteiligt.
Disclaimer
Dieses Material ist bei Raumtemperatur instabil.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A70071012316A9384
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
assay
≥75%
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
biological source
synthetic (Organic)
biological source
synthetic (chemical)
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)