Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H61N8O10PS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1017.16
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Storage temp.:
-10 to -25°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤-0.5% 31P-NMR P(III) impurites 145-155ppm (31P-NMR), ≤-0.5% Impurity 3′-TC Isomer (reversed phase HPLC)
nucleoside profile
base: adenosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TC
5' protecting group: DMT
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S=C(N1CCS(CC1)(=O)=O)O[C@@H]2[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@H](O[C@H]2N3C4=C(N=C3)C(NC(C(C)C)=O)=NC=N4)COC(C5=CC=C(OC)C=C5)(C6=CC=C(OC)C=C6)C7=CC=CC=C7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-TC-rA(ib) Phosphoramidite
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?