Fortfahren mit
A1420
Ames-Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41161501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.073 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ames′ Medium wurde zum Ernähren von Retinagewebe in relativen Kurzzeitkulturen formuliert. Es eignet sich zum Erhalten von Gewebe des zentralen Nervensystems in vitro.
Application
Ames′ Medium wird verwendet, um das Auge von Ratte/Maus/Makake für die Isolierung der Retina zu erhalten.[1][2][3]
Preparation Note
Die Formulierung enthält 8,8 Gramm Pulver je Liter Medium.
Ergänzungsmittel mit 1,9 g/L Natriumbicarbonat
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M8403W0397M4892
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
powder
components
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.073 g/L
components
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 3.0 g/L
phenol red: 0.011 g/L
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
components
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.21915 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)