Fortfahren mit
A112030
DMT-dA(tac)-phosphoramidit
configured for ABI
Synonym(e):
DMT-dA(tac) amidite
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 x 1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 646,00
12 x 2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.300,00
12 x 4 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.330,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H62N7O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
944.06
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Form:
powder
Storage temp.:
-10 to -25°C
€ 646,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for ABI
nucleoside profile
base: deoxyadenosine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)COc5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C48H54N7O8P/c1-33(2)55(34(3)4)64(61-27-13-26-49)63-41-28-44(54-32-52-45-46(50-31-51-47(45)54)53-43(56)30-59-40-16-11-8-12-17-40)62-42(41)29-60-48(35-14-9-7-10-15-35,36-18-22-38(57-5)23-19-36)37-20-24-39(58-6)25-21-37/h7-12,14-25,31-34,41-42,44H,13,27-30H2,1-6H3,(H,50,51,53,56)/t41-,42+,44+,64?/m0/s1
InChI key
INUFZOANRLMUCW-SDNJGBRXSA-N
General description
DNA-Phosphoramidite von Proligo führen aufgrund ihrer hohen Kupplungseffizienz zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität. Der Entschützungsschritt der automatisierten Oligonukleotidsynthese ist wesentlich für die Synthesedauer und die Qualität des Endprodukts. Die hohe Kupplungseffizienz von DNA-Phosphoramiditen von Proligo führt zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität. Eine Substitution von Standardschutzgruppen mit der labilen TAC(Tert-Butylphenoxyacetyl)-Schutzgruppe führt zu einer besonders schnellen und leichten Entschützung unter milden Bedingungen, die sich für Oligonukleotide mit basenlabilen Monomeren und Reportern sowie für In-situ-Syntheseschemata auf Glasflächen eignet. Hauptmerkmale der TAC-Chemie:
  • Die Entschützung der TAC-Gruppen ist besonders schnell: Eine vollständige Entschützung in konzentriertem Ammoniak erfolgt bei 55 °C innerhalb von 15 Minuten oder bei Raumtemperatur innerhalb von zwei Stunden.
  • Es ist mit dem AMA-Entschützungsreagens (einem Gemisch aus ≥25 % Ammoniak in Wasser mit 40 % wässrigem Methylamin l/l, v/v) kompatibel.
  • Es ist in Acetonitril stark löslich. Es besteht keine Notwendigkeit, Co-Lösungsmittel wie Dimethylformamid oder Methylenchlorid zuzugeben.
  • Es ist aufgrund einer geringeren Aussetzung gegenüber Ammoniak und der Möglichkeit für eine Entschützung bei Raumtemperatur für die Synthese von Oligomeren mit basenlabilen Einheiten geeignet, z. B. Farbstoffe und Modifikatoren.
  • Bei Reagenzien, die üblicherweise für die DNA-Synthese eingesetzt werden, ist keine Änderung erforderlich. Die Ausnahme bildet die Cap A-Schnellentschützungslösung von Proligo, die statt Cap A-Lösung verwendet wird.
  • Die Anwendung von dA(tac) minimiert die Depurinierung und verbessert die Qualität der Oligonukleotide.
DMT-dA(tac)-Phosphoramidit ist für ABI Synthesizer ausgelegt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A112000C112040C112030
description
configured for ABI
description
-
description
configured for MerMade
description
configured for ABI
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
compatibility
configured for ABI
compatibility
-
compatibility
configured for MerMade
compatibility
configured for ABI
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dA(tac)-phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)