Fortfahren mit
A0606
Aurothioglukose
≥96% (titration), PKCι-Par6 interaction inhibitor, powder
Synonym(e):
Aurothioglucose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 598,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11AuO5S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.18 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
235-365-7
Assay:
≥96% (titration)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aurothioglukose, ≥96% (titration)
Quality Segment
assay
≥96% (titration)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](S[Au])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Au.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;/m1../s1
InChI key
SGVIEHTYEMEDRR-PKXGBZFFSA-M
Application
Aurothioglucose hydrate has been used in redox stress survival assay in human cell lines and for inducing obese phenotype in mice.[1]
Biochem/physiol Actions
Aurothioglucose, a gold compound used clinically to treat rheumatoid arthritis, has recently been found to be a potent PKCiota-Par6 interaction inhibitor, with an IC50 approximately 1 μM. Disruption of this interaction disrupts a rac1 signaling pathway that is required for transformed growth in non-small-cell lung cancer.
Potent PKCι-Par6 interaction inhibitor
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0178O60041045508
assay
≥96% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)