Fortfahren mit
94717
HEPES Natriumsalz pH 7.5; 0.05M -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 17/Kit-Nr. 96827
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352302
€ 232,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)