Fortfahren mit
94152
4-Amino-N-(2-azidoethyl)-1,8-naphthalimid
for click labeling
Synonym(e):
4-Amino-9-(2-azidoethyl)-1,8-naphthalimid, 4-Aminonaphthalimid-X-N3, 6-Amino-2-(2-azidoethyl)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion, ANA-Azid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.27
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
19893166
MDL number:
form
solid
solubility
methanol: 0.5 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
fluorescence
λex 440 nm; λem 540 nm±10 nm in methanol
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)N(CCN=[N+]=[N-])C(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C14H11N5O2/c15-11-5-4-10-12-8(11)2-1-3-9(12)13(20)19(14(10)21)7-6-17-18-16/h1-5H,6-7,15H2
InChI key
AJSSCUILIXXVCD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)