Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 35,40 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 48,90 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 158,00 |
Über diesen Artikel
€ 35,40
form
powder
Quality Segment
specific activity
~1500 U/mg
mol wt
23.8 kDa
foreign activity
chymotrypsin ≤0.1%
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ~1500 U/mg | description ≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications | description lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid | description lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid |
| specific activity ~1500 U/mg | specific activity ≥2,500 USP units/mg solid | specific activity 1,000-2,000 units/mg dry solid | specific activity 1,000-2,000 BAEE units/mg solid |
| form powder | form solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa |
| foreign activity chymotrypsin ≤0.1% | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin aus Schweinepankreas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-07-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?