Merck
93348
Trizma® Phosphat
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
TRIS-phosphat, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethanphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3 · H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.13
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
230-260-2
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0% (NT)
form
crystalline powder
mp
170-174 °C
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OP(O)(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.H3O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-5(2,3)4/h6-8H,1-3,5H2;(H3,1,2,3,4)
InChI key
JLEXUIVKURIPFI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
933379332893352
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99.0% (T)
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioChemika
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
crystalline
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laura Medina-Puche et al.
Plant physiology, 168(2), 598-614 (2015-05-02)
Eugenol is a volatile phenylpropanoid that contributes to flower and ripe fruit scent. In ripe strawberry (Fragaria × ananassa) fruit receptacles, eugenol is biosynthesized by eugenol synthase (FaEGS2). However, the transcriptional regulation of this process is still unknown. We have
Venkatasubbaiah A Venkatesha et al.
Molecular cancer, 13, 259-259 (2014-12-04)
Lung cancer is the major cause of cancer-related deaths and many cases of Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC), a common type of lung cancer, have frequent genetic/oncogenic activation of EGFR, KRAS, PIK3CA, BRAF, and others that drive tumor growth.