92996
Kampferöl 7-O-Neohesperidosid
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-7-[2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosid], 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-7-neohesperidosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
seeds (Litchi chinensis)
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](OC3=CC(OC(C4=CC=C(O)C=C4)=C(O)C5=O)=C5C(O)=C3)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-17(31)20(34)23(37)26(38-9)42-25-21(35)18(32)15(8-28)41-27(25)39-12-6-13(30)16-14(7-12)40-24(22(36)19(16)33)10-2-4-11(29)5-3-10/h2-7,9,15,17-18,20-21,23,25-32,34-37H,8H2,1H3/t9-,15+,17-,18+,20+,21-,23+,25+,26-,27+/m0/s1
InChIKey
ZEJXENDZTYVXDP-CSJHBIPPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable