Fortfahren mit
90819
Bis(2,2′-bipyridin)-(5-Aminophenanthrolin)-Rutheniumbis(hexafluorphosphat)
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
Ru(bpy)2(phen-5-NH2)(PF6)2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H25N7Ru · 2 PF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
898.59
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
€ 259,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
fluorescence
λex 458 nm; λem 612 nm in 0.1 M Tris pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.Nc5cc6cccnc6c7ncccc57
InChI
1S/C12H9N3.2C10H8N2.2F6P.Ru/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12;2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h1-7H,13H2;2*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
InChI key
QQMMCXKCYXQNNA-UHFFFAOYSA-N
Application
Verwendet in photoinduzierte intramolekulare Elektronentransfer in Peptidbrückenmoleküle.
Features and Benefits
Fluka® bietet eine Serie von reaktiven Farbstoffen auf der Basis von Rutheniumkomplexen an, die in Fluoreszenzpolarisierungsassays und Visualisierungen aufgrund der Lebenszeit eingesetzt werden können. Sie wurden speziell entwickelt, um lange Lebenszeiten zu erreichen. Diese Fluorophore wurden ursprünglich in den Labors von Dr. Joseph Lakowicz synthetisiert. Die mit Laserlicht anregbaren Metallkomplexe haben Fluoreszen-Lebenszeiten nahe 500 ns. Diese Farbstoffe können verwendet werden, um Amine auf Biomolekülen unter schonenden Bedingungen zu markieren. Ihre Vorteile umfassen dabei hohe Photostabilität, gute Wasserlöslichkeit, das Fehlen von Farbstoff-zu-Farbstoff-Interaktionen und sehr lange Stokes′ Shifts. Zudem kann das Fluoreszenzsignal langlebiger Fluorophore durch verzögerte Messung leicht von der Emission anderer Fluorophore und der Autofluoreszenz von Zellen oder Biomolekülen separiert werden, was die Sensitivität erhöht.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Photoinduced intramolecular electron transfer in peptide-bridged molecules
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9663188997F9551
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
fluorescence
λex 458 nm; λem 612 nm in 0.1 M Tris pH 7.0
fluorescence
λex 458 nm; λem 628 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 511-519 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)