Fortfahren mit
89064
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg -trifluoracetat (Salz)
collagenase substrate, chromogenic, ≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
Pz-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg -trifluoracetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.000,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H52N10O8 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
776.88 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg -trifluoracetat (Salz), ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
Application
geeignet als Kollagenase-Substrat
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2988T0273B6769
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
protease substrate
description
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)