Merck
85447
Sissostrin
~95% (TLC)
Synonym(e):
Biochanin A-7-O-β-D-glucopyranosid, Sissotrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1302648
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sissostrin, ~95% (TLC)
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-11-4-2-10(3-5-11)13-9-30-15-7-12(6-14(24)17(15)18(13)25)31-22-21(28)20(27)19(26)16(8-23)32-22/h2-7,9,16,19-24,26-28H,8H2,1H3/t16-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)c3C2=O
InChI key
LFEUICHQZGNOHD-RECXWPGBSA-N
assay
~95% (TLC)
form
powder
Biochem/physiol Actions
Sissotrin in the leaf exudate of chickpea inactivates nucleopolyhedroviruses (such as baculovirus) which can be used as biological pesticides..
General description
Flavonoid glycoside from Sophora japonica (Japanese pagoda tree), Cicer arietinum (chickpea), and other plant sources.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Max Norman Tandrup Lambert et al.
PloS one, 12(6), e0176590-e0176590 (2017-06-08)
Natural estrogen decline leads to vasomotor symptoms (VMS). Hormone therapy alleviates symptoms but increases cancer risk. Effective treatments against VMS with minimal cancer risks are needed. We investigate the effects of a highly bioavailable aglycone rich Red Clover isoflavone treatment