Merck
79682
Peptidoglykan aus Streptomyces sp.
Synonym(e):
PGN
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Über diesen Artikel
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
Streptomyces sp.
Form
powder
Farbe
light brown
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Peptidoglycans are major components of bacterial cell walls, especially of gram-positve bacteria. Peptidoglycan are composed of alternating residues of β-(1,4) linked N-acetylglucosamine and N-acetylmuramic acid and peptide chains that create cross-linkage to create mesh structures.
Peptidoglycans from different bacterial species can be compared to determine structural and compositional differences/variations and phylogenetic evolution. Peptidoglycans from different species may be used to differentiate and characterize peptidoglycan hydrolases.
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Peptidoglycan structure: alternating GlcNAc and N-acetylmuramic acid cross-linked to peptides form the basic backbone.