Fortfahren mit
79214
Propidiumjodid-Färbelösung für Bakterien
1 mg/mL in H2O, ready to use solution, 100 assays
Synonym(e):
Propidiumjodid -Lösung, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium-iodid-methiodid, 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)-propyl]-6-phenylphenanthridinium-diiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34I2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
668.39
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3843838
Assay:
≥90.0% (HPLC)
Form:
liquid
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Segment
form
liquid
quality
ready to use solution, 100 assays
concentration
1 mg/mL in H2O
fluorescence
λex 530 nm; λem 620 nm±5 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Application
Membran durchdringungsunfähiger Phenanthridinium-Interkalatorfarbstoff der durch Quecksilber-oder Xenon-Bogenlampen oder Argon-Ionen-Laser angeregt wird. Geeignet für den Einsatz in der Fluoreszenzmikroskopie, konfokalen Laser-Scanning-Mikroskope , Durchflusszytometrie und Fluorometrie. Für nukleare Gegenfärbung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537060P417081845
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
fluorescence
λex 530 nm; λem 620 nm±5 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 536 nm, λem 617 nm
fluorescence
-
fluorescence
λex 482 nm; λem 608 nm (pH 7.2), λex 540 nm; λem 608 nm (bound to DNA)
quality
ready to use solution, 100 assays
quality
-
quality
-
quality
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)