Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 51,70 € 43,94 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 € 147,05 |
€ 43,94
Listenpreis€ 51,70Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
specific activity
≥4.0 U/mg
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol NADP per minute at pH 7.0 and 30°C
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥4.0 U/mg | specific activity ≥10.0 U/mg | specific activity 5.0-15.0 units/mg protein | specific activity ≥15 U/mg |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form crystals, powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?