Merck
76220
Papain aus Carica papaya
powder, ≥3 U/mg
Synonym(e):
Papain powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42030311
EC Number:
232-627-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥3 U/mg
Biological source:
papaya
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
papaya
form
powder
specific activity
≥3 U/mg
storage temp.
2-8°C
Application
Papain wird als Fleischzartmacher eingesetzt. Es wird außerdem zur Auflösung von Geweben bei der Herstellung von Primärzellkulturen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Papain ist eine Cysteinprotease, die Peptidbindungen und bekanntermaßen auch das Fc-Fragment von Antikörpern spaltet.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die pro Minute bei einem pH-Wert von 6,2 und einer Temperatur von 25 °C 1 μMol N-Benzoyl-L-Argininethylester (BAEE, Kat.- Nr. 12880) hydrolisiert.
Eine wichtige Cysteinprotease [1][2]; Peptidsynthese [3]
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Review: novel cysteine proteases of the papain family.
F Bühling et al.
Advances in experimental medicine and biology, 477, 241-254 (2000-06-13)
Catalytic mechanism in papain family of cysteine peptidases.
A C Storer et al.
Methods in enzymology, 244, 486-500 (1994-01-01)
M Y Gololobov et al.
Biotechnology and bioengineering, 40(3), 432-436 (1992-07-01)
The published theory of kinetically controlled enzymatic peptide synthesis needed experimental verification. We carried out the measurement of the peptide yield and estimation of the key parameters alpha and beta for papain-catalyzed synthesis of Mal-L-Phe-L-Ala-LLeuNH(2) from Mal-L-Phe-L-AlaOMe and L-LeuNH(2). The
Adrienne McMahon
Journal of AOAC International, 99(1), 223-241 (2016-02-10)
The main objective of the AOAC Stakeholder Panel on Infant Formula and Adult Nutritionals (SPIFAN) project is to establish international consensus methods for infant formula and adult nutritionals, which will benefit intermarket supply and dispute resolution. A collaborative study was
Sean McClure
Journal of AOAC International, 103(4), 1060-1072 (2020-11-27)
A multi-laboratory study was completed for AOAC First Action Method 2015.14. Ten laboratories from eight countries participated. Each laboratory analyzed (in duplicate) a placebo and 14 fortified nutritionals. Product matrices analyzed included milk, soy, partially hydrolyzed milk, partially hydrolyzed soy