Fortfahren mit
72197
Neuraminidase aus Vibrio cholerae
≥1.5 U/mL, specific activity ≥ 1.5U/mg protein
Synonym(e):
Acyl-neuraminyl-Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-624-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥1.5 U/mg protein
Biological source:
Vibrio cholerae
Concentration:
≥1.5 U/mL
€ 279,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Vibrio cholerae
form
liquid
specific activity
≥1.5 U/mg protein
concentration
≥1.5 U/mL
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Neuraminidase wird als Sonde zur Bestimmung der Glykokonjugatverteilung auf der Zelloberfläche und in Untersuchungen der Substratspezifität verwendet.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol N-Acetylneuraminsäure pro Minute bei pH 4.5 und 37°C freisetzt (Neu5Acα(2-3,6)Galβ(1-4)Glc als Substrat)
As a cell-surface probe of glycoconjugate distribution[1]; Substrate specificity studies[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N5631N2876N8271
biological source
Vibrio cholerae
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥1.5 U/mg protein
specific activity
≥10 units/mg protein (using 4MU-NANA), ≥3.5 units/mg protein (mucin)
specific activity
≥0.1 units/mg solid (using mucin), ≥1.3 units/mg solid (using 4MU-NANA)
specific activity
≥135 units/mg protein
concentration
≥1.5 U/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neuraminidase aus Vibrio cholerae
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)