Fortfahren mit
70420
Naphthofluorescein
suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 366,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.42
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
61335
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mp
189 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 8)
fluorescence
λex 594 nm; λem 663 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc2c3Oc4c(ccc5cc(O)ccc45)C6(OC(=O)c7ccccc67)c3ccc2c1
InChI
1S/C28H16O5/c29-17-7-9-19-15(13-17)5-11-23-25(19)32-26-20-10-8-18(30)14-16(20)6-12-24(26)28(23)22-4-2-1-3-21(22)27(31)33-28/h1-14,29-30H
InChI key
IXQIUDNVFVTQLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
geeignet als pH-Indikator
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reference standard. Long-wavelength pH-dependent spectra
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
469432188246935
description
suitable for fluorescence
description
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
description
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 594 nm; λem 663 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 8), DMSO: soluble
solubility
ethanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
189 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)