Fortfahren mit
70114
Natriumcacodylat pH 6.5; 0.1M – Natriumacetat 1.4M -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 07/Kit-Nr. 82009
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352106
form
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.06 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
124-65-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)