Fortfahren mit
58903C
Soy Hydrolysate UF Solution 50X
liquid, sterile-filtered
Synonym(e):
Soy protein enzymatic hydrolysate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 45,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
For research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Soy Hydrolysate UF Solution 50X has been used to study the influence of the hydrolysate on the growth performance of serum-free adapted channel catfish ovary (CCO) cells.
Preparation Note
Prepared with 250 g/L soy hydrolysate ultrafiltate in tissue culture grade water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
58901CP4707L7900
description
liquid, sterile-filtered
description
liquid, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
synthetic, syrup, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, 60 % (w/w)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
syrup
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile; sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
description
For research or for further manufacturing use
description
For research or for further manufacturing use
description
-
description
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)