Wichtige Dokumente
56561
1-[2-(4-Isothiocyanatophenoxy)-ethyl]-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]-pyridinium-tosylat
≥95.0% (HPCE), BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPCE)
Fluoreszenz
λex 407 nm; λem 563 nm in DMF
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.COc2ccc(cc2)-c3cnc(o3)-c4cc[n+](CCOc5ccc(cc5)N=C=S)cc4
InChI
1S/C24H20N3O3S.C7H8O3S/c1-28-21-6-2-18(3-7-21)23-16-25-24(30-23)19-10-12-27(13-11-19)14-15-29-22-8-4-20(5-9-22)26-17-31;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-13,16H,14-15H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChIKey
AVQZDVMXRPILBE-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)