Fortfahren mit
56416C
Minimum Essential Medium
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, with non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Minimum Essential Medium Eagle, MEM
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,20
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
€ 81,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: 10.620 mg/L
L-glutamine: 292 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Formulierung enthält 9,6 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
56419CM2279M8042
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
dry powder
form
dry powder
form
liquid
form
liquid
components
phenol red: 10.620 mg/L
L-glutamine: 292 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
components
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
Hanks’ salts (2% CO2): no
glucose: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
stable glutamine: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)