Fortfahren mit
56419C
Minimum Essential Medium Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
MEM
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,00
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
€ 37,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Formulated to contain 9.5 grams of powder per liter of medium.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
56416CM302456449C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
dry powder
form
dry powder
form
powder
form
dry powder
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
components
phenol red: 10.620 mg/L
L-glutamine: 292 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: no
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.620 mg/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)