Fortfahren mit
56312C
Medium 199 modifiziert
with Earle′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Medium 199
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,10
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
€ 54,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: 100 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: 21.42 mg/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Medium 199 ist eine Kombination aus Vitaminen, Aminosäuren und anderen Faktoren, die ursprünglich als vollständig definierte Medienformulierung zum Kultivieren von Primärexplantaten entwickelt wurde. Wenn dieses Medium richtig ergänzt wird, weist es eine breite Anwendbarkeit auf, insbesondere für nicht transformierte Zellen. Medium 199 wird verbreitet für die Vakzinherstellung, In-vitro-Kultivierung von Primärexplantaten des Pankreas und Linsengewebe eingesetzt.
Preparation Note
Formulated to contain 9.5 grams of powder per liter of medium.
Other Notes
Contains all L-form amino acids
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
51322CM2520M3769
description
with Earle′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
description
with Hank′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
Modified, with Earle′s salts, without L-glutamine, sodium bicarbonate, and phenol red, powder, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
dry powder
form
liquid
form
powder
form
powder
components
L-glutamine: 100 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: 21.42 mg/L
components
L-glutamine: 100 mg/L
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 21.24 mg/L
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
components
L-glutamine: no
phenol red: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
500
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)