Wichtige Dokumente
55496
Hydroxylapatit
′high resolution′
Synonym(e):
Calciumphosphat-hydroxid, Durapatit, Hydroxyapatit
About This Item
Empfohlene Produkte
Kapazität
≥1.2 mg/g, dry material binding capacity (DNA)
≥15 mg/g, dry material binding capacity (BSA)
SMILES String
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChIKey
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves