Fortfahren mit
54765
γβ-Carotin
≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 759,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
3226412
Form:
solid
Assay:
≥90% (HPLC)
Mol wt:
536.87 g/mol
€ 759,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
mol wt
536.87 g/mol
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 458-462 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C=C(C)\CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C40H56/c1-32(2)18-13-21-35(5)24-15-26-36(6)25-14-22-33(3)19-11-12-20-34(4)23-16-27-37(7)29-30-39-38(8)28-17-31-40(39,9)10/h11-12,14-16,18-20,22-27,29-30H,13,17,21,28,31H2,1-10H3/b12-11+,22-14+,23-16+,26-15+,30-29+,33-19+,34-20+,35-24+,36-25+,37-27+
InChI key
HRQKOYFGHJYEFS-BXOLYSJBSA-N
General description
Research area: Cell Signaling
Carotenoids are tetraterpene pigments known for displaying a range of colors such as yellow, orange, red, and purple. They are mostly found in photosynthetic bacteria, certain species of archaea and fungi, algae, plants, and animals. γ-Carotene, characterized by its unsubstituted β-ionone rings, serves as a precursor to retinoids and is referred to as pro-vitamin A.
Biochem/physiol Actions
Metabolite in carotenoid biosynthesis and the biosynthesis of plant secondary metabolites.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565750344930206700
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mol wt
536.87 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
UV absorption
λ: 458-462 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γβ-Carotin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)