Merck
53264
(R)-γ-Valerolacton
≥97.5% (GC)
Synonym(e):
(5R)-4-Hydroxypentansäurelacton, (5R)-5-Methyloxolan-2-on, (R)-γ-Methyl-γ-butyrolacton, (R)-5-Methyl-2-oxotetrahydrofuran, (R)-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
3648300
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(R)-γ-Valerolacton, ≥97.5% (GC)
SMILES string
C[C@@H]1CCC(=O)O1
InChI key
GAEKPEKOJKCEMS-SCSAIBSYSA-N
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
assay
≥97.5% (GC)
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥96.5% (GC)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Metabolite for urine analysis, metabolite of interest in pathways of biomass utilization.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shinji Nakamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(28), 8769-8776 (2004-07-15)
The mechanism of the optical resolution of gamma-valerolactone (VAL) enantiomers by enclathration in cholic acid (CA) channels was investigated. 13C cross-polarization magic-angle spinning spectra of CA/VAL inclusion compounds show four methyl 13C peaks of VAL with different intensities depending on
Gorissen, H. J., et al.
Chirality, 4, 286-294 (1992)
Identification of the metabolites of n-hexane, cyclohexane, and their isomers in men's urine.
L Perbellini et al.
Toxicology and applied pharmacology, 53(2), 220-229 (1980-04-01)