Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 234,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 794,00 |
Über diesen Artikel
product line
BioReagent
Quality Segment
concentration
≥10.0 mg/mL (UV)
technique(s)
electrophoresis: suitable
fluorescence
λex 542 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
suitability
passes test for gel electrophoresis
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, passes test for gel electrophoresis | description ≥1 mg/mL (active substance) | description Dye content ~50 %, Technical grade | description buffered aqueous solution |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL using human appendix or human tonsil tissue |
| concentration ≥10.0 mg/mL (UV) | concentration ≥1 mg/mL (active substance) | concentration - | concentration - |
| suitability passes test for gel electrophoresis | suitability - | suitability suitable for detection of protein bands following electrophoresis. | suitability - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?