Fortfahren mit
51942C
Hink′s TNM-FH Insect Medium
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered
Synonym(e):
TNM-FH insect medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
L-glutamine: 4.1 mM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Hink′s TNM-FH medium was developed in 1970 for the culture of cabbagelooper, Tricoplusi in cell. Hink′s TNM-FH medium is a modified Grace′s formulation containing lactalbumin hydrolysate (LAH) and ultrafiltered yeastolate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3285T1032G8142
description
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
description
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
components
L-glutamine: 4.1 mM
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
components
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: no
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8 + 110-17-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)