Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7Na10O21P5
Molekulargewicht:
799.87
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
assay
≥80% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]1OP([O-])([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C6H17O21P5.10Na/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13;;;;;;;;;;/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;;;;;;;;;/m0........../s1
InChI key
GFGCWCIISVRGOQ-LYSXXYGLSA-D
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?