Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H11NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.38
EC Number:
222-042-0
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1407295
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
impurities
≤1.5% Isomer II
mp
>360 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble 0.1 g/10 mL
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm (green), λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagenz für die FITC-Markierung von Proteinen; Mikrosequenzierung von Proteinen und Peptiden (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein-Isothiocyanat Isomer I
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?