Merck
43868
Sigma-Aldrich
4-O-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D- galactopyranosyl]-D-galactopyranose
≥95% (TLC)
Synonym(e):
β-GalNAc-(1→4)-Gal, Rezeptor für Pili von Pseudomonas aeruginosa
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Assay
≥95% (TLC)
Form
powder or crystals
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)8(19)5(2-16)25-14(7)26-12-6(3-17)24-13(23)11(22)10(12)21/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13?,14+/m1/s1
InChIKey
DRHGSSXSNNHAAL-KMJSDMRTSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)