Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 197,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 704,00 |
Über diesen Artikel
€ 197,00
Produktname
S-(5′-Adenosyl)-3-thiopropylamin, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C13H20N6O3S/c14-2-1-3-23-4-7-9(20)10(21)13(22-7)19-6-18-8-11(15)16-5-17-12(8)19/h5-7,9-10,13,20-21H,1-4,14H2,(H2,15,16,17)/t7-,9-,10-,13-/m1/s1
InChI key
FUSRAALGPJJIRO-QYVSTXNMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form crystalline | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?