Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 233,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥90.0% (HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C13H24O2/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(14)15/h9,11-12H,3-8,10H2,1-2H3,(H,14,15)/b11-9-
InChI key
SNTXNGAQYNSTHI-LUAWRHEFSA-N
Application
Diffusible signal factor (cis-11-methyl-2-dodecenoic acid, DSF) is used to study cell-cell communication by pathogenic bacteria such as Xanthomonas campestris pv. Campestris (Xcc). DSF is involved in the synchronization of virulence gene expression and biofilm dispersal.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90.0% (HPLC) | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥97.0% (CHN) | description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (CHN) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?