Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Quality Level
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| shelf life 1 yr | shelf life 1 yr | shelf life 1 yr | shelf life 1 yr |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename - |
General description
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?