Fortfahren mit
41087
Fluoreszenz-Rot Mega 480
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30N2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.59
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 526 nm; λem 640 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(\C=C\c3ccc(c[n+]3CCCCCC(O)=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C26H30N2O7S/c1-3-27(4-2)22-12-9-19-16-20(26(31)35-24(19)17-22)10-11-21-13-14-23(36(32,33)34)18-28(21)15-7-5-6-8-25(29)30/h9-14,16-18H,3-8,15H2,1-2H3,(H-,29,30,32,33,34)
InChI key
XWKHECGJHWMWTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Mega Dyes wurden speziell für Multicolor-Techniken entwickelt. Fluoreszenz-Rot Mega 480 zeichnet sich durch einen extrem großen Stokes-Shift zwischen Anregungs- und Emissionsmaximum aus. Der Farbstoff eignet sich besonders gut für Anregung durch Argonlaser oder andere kurzwellige Lichtquellen; er kann mit denselben Lichtquellen und Filtereinstellungen wie Fluorescein und andere gebräuchliche Farbstoffe angeregt werden.
Application
Fluoreszenz Rot Mega 480 und andere Mega Dyes sind speziell für Multicolor Techniken konzipiert. Es zeichnet sich durch einen sehr großen Stokes-Shift zwischen Anregungs- und Emissionsmaximum aus. Dieser Farbstoff eignet sich besonders für die Anregung durch Argonlaser oder sonstige kurzwellige Lichtquellen. Das bedeutet, dass er mit denselben Lichtquellen und Filtereinstellungen wie Fluorescein bzw. andere gebräuchliche Farbstoffe sowie andere Mega Dyes angeregt werden kann. Dank der unterschiedlichen Emissionswellenlängen können mehrere unterschidliche Label getrennt in ein und demselben Experiment detektiert werden. Aufgrund der geringen Größe der Mega-Labels und der direkten Umwandlung von Anregungs- in Emissionslicht, ohne FRET-Mechanismus, lassen sich eine Reihe von möglichen Anwendungen wie DNA-Sequenzierung und FISH-Mikroskopie absehen.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)