Fortfahren mit
390M-1
GATA3 (L50-823) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
L50-823, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
L50-823, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (390M-14), vial of 0.5 mL concentrate (390M-15), bottle of 1.0 mL predilute (390M-17), vial of 1.0 mL concentrate (390M-16), bottle of 7.0 mL predilute (390M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
breast carcinoma, urothelial carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... GATA3(2625)
General description
GATA binding protein 3 oder GATA3 ist ein Zinkfinger-Transkriptionsfaktor und spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung und Steuerung der Zellproliferation, -entwicklung und -differenzierung in vielen Gewebe- und Zelltypen. Das humane GATA3-Gen ist auf dem Chromosom 10p15 lokalisiert. Die GATA3-Expression tritt primär bei Mammakarzinom und Urothelkarzinom auf. Anti-GATA3 kann auch für die Identifizierung von unbekannten Primärkarzinomen nützlich sein, wenn Karzinome von Brust oder Blase eine Möglichkeit darstellen.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
GATA3-Objektträger für positive Kontrollen, Produktnr. 390S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do you have any data available on the specific cellular element that is the target for clone L50-823, GATA-3?
    1 answer
    1. The target information for UniProt accession P23771 indicates that it is a transcriptional activator that binds to the enhancer of the T-cell receptor alpha and delta genes. It specifically binds to the consensus sequence 5'-AGATAG-3'.