Fortfahren mit
386R-1
MyoD1 (EP212) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP212, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP212, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (386R-14), vial of 0.5 mL concentrate (386R-15), bottle of 1.0 mL predilute (386R-17), vial of 1.0 mL concentrate (386R-16), bottle of 7.0 mL predilute (386R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG
control
rhabdomyosarcoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... MYOD1(4654)
General description
MyoD1, ein Mitglied der MyoD-Familie von Transkriptionsfaktoren der myogenen Helix-Loop-Helix, in Kombinationmit Myogenin spielt eine Rolle beim Koordinieren der Differenzierung von Skelettmuskel. MyoD1wird vor der Differenzierung in Myoblasten exprimiert. Anti-MyoD1-Immunfärbung identifiziert Zellen,die für die Myogenese bestimmt sind, in ihrer frühesten Phase. In Kombination mit anderen Markern kann Anti-MyoD1 für die Identifizierung von Rhabdomyosarkom eingesetzt werden.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
MyoD1-positivse Kontrollobjektträger, Produktnr. 386S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)