Merck
367M-1
IgG4 (MRQ-44) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MRQ-44, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-44, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (367M-14), vial of 0.5 mL concentrate (367M-15), bottle of 1.0 mL predilute (367M-17), vial of 1.0 mL concentrate (367M-16), bottle of 7.0 mL predilute (367M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
General description
Die IgG4-assoziierte sklerosierende Erkrankung ist eine Systemerkrankung, die durch einen erhöhten IgG4-Serumspiegel, sklerosierende Fibrose und ein diffuses lymphoplasmazelluläres Infiltrat mit reichlich IgG4-positiven Plasmazellen charakterisiert ist. Klinische Manifestationen zeigen sich in Bauchspeicheldrüse, Gallengang, Gallenblase, Tränendrüsen, Speicheldrüsen, Retroperitoneum, Nieren, Lungen, Brust, Schilddrüse und Prostata. Immunhistochemische Analysen der betroffenen Gewebe ergeben bei Fällen von IgG4-assoziierter sklerosierender Erkrankung nicht nur eine signifikant höhere Anzahl von IgG4-positiven Plasmazellen als normalerweise.[1][2][3][4][4][5][6][7]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
IgG4-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 367S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sudhir Dhobale et al.
Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases, 15(7), 354-357 (2009-12-17)
Great attention has been drawn toward the recently defined IgG4 related sclerosing disease, an entity incorporating autoimmune pancreatitis and other organ involvements, hypergammaglobulinemia and deposition of IgG4 in affected tissues. We demonstrate an index case of this disease with multiple
Noriyuki Sakata et al.
The American journal of surgical pathology, 32(4), 553-559 (2008-02-28)
Inflammatory abdominal aortic aneurysm (IAA) is associated with autoimmune disease. However, the precise mechanism of IAA remains unclear. There is increasing evidence that IgG4 is involved in the autoimmune mechanism of various idiopathic sclerosing lesions, including sclerosing pancreatitis and retroperitoneal
Vikram Deshpande et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 22(10), 1287-1295 (2009-07-28)
IgG4-associated cholangitis is a steroid-responsive hepatobiliary inflammatory condition associated with autoimmune pancreatitis that clinically and radiologically mimics primary sclerosing cholangitis. In this study, we conducted a morphological and immunohistochemical analysis of liver material obtained from individuals with IgG4-associated cholangitis, and
Yasuharu Sato et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 22(4), 589-599 (2009-03-10)
IgG4-related disease sometimes involves regional and/or systemic lymph nodes, and often clinically and/or histologically mimics multicentric Castleman's disease or malignant lymphoma. In this study, we examined clinical and pathologic findings of nine patients with systemic IgG4-related lymphadenopathy. None of these
Masanori Koyabu et al.
Journal of gastroenterology, 45(7), 732-741 (2010-01-21)
Patients with autoimmune pancreatitis (AIP) characteristically show elevated serum levels of immunoglobulin G4 (IgG4) and abundant infiltration of IgG4-positive plasmacytes in the involved organs. The most common involved organ showing extrapancreatic lesions is the bile duct, which exhibits sclerosing cholangitis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
367M-160841683112020
367M-180841683112051
367M-140841683112037
367M-150841683112044
367M-170841683121640
Questions
  1. For long term storage, is it best to keep this product at 4 degrees, or to aliquot and freeze at -20?
    1 answer
    1. Storage conditions are 2 to 8 °C; do not freeze. This can be found in the instructions for use (IFU).