Merck
363M-1
Sigma-Aldrich
PAX-8 (MRQ-50) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRQ-50, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (363M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (363M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (363M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (363M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (363M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... PAX8(7849)
Allgemeine Beschreibung
PAX-8 ist ein Transkriptionsfaktor, der während der embryonalen Entwicklung von Müller-Gängen, Nieren und Schilddrüse exprimiert wird und in einigen Epithelzellarten dieser adulten Gewebe weiterhin exprimiert wird.PAX-8 ist ein nützlicher Marker für Neoplasien gynäkologischen, renalen und Schilddrüsen-Ursprungs.Der PAX-8(MRQ-50)-Antikörper zielt auf den N-Terminus des PAX-8-Moleküls ab. Dieser Teil des Proteins wird mit anderen PAX-Proteinen wie PAX-5 und PAX-6 geteilt, wodurch eine Kreuzreaktivität mit diesen Proteinen auftreten kann, wie durch die Markierung von ausgewählten Lymphozyten und neuroendokrinen Zellen aufgezeigt wurde.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inigo Espinosa et al.
International journal of gynecological pathology : official journal of the International Society of Gynecological Pathologists, 34(3), 257-265 (2015-04-07)
Breast carcinomas rarely metastasize to the ovary and are even more rarely present clinically as primary ovarian tumors. However, patients with breast cancer not infrequently develop independent primary ovarian carcinomas. In these cases, distinction between independent primaries and metastatic tumors
Mark J Mentrikoski et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 22(9), 635-641 (2014-10-04)
Clear-cell renal cell carcinoma (CC-RCC) is the most common primary kidney malignancy, yet this morphology is not unique to renal primary tumors, as clear-cell variants of numerous nonrenal carcinomas of varying lineages exist. Therefore, because of CC-RCC's ability to metastasize
Meaghan L Barr et al.
Journal of clinical pathology, 68(1), 12-17 (2014-10-16)
Immunohistochemical stains have greatly improved the diagnostic accuracy of renal cell carcinoma (RCC) for primary and distant tumours. We evaluate a marker that has recently been incorporated in clinical practice, PAX-8, in primary and metastatic RCCs. Two distinct tissue microarrays
Ankur R Sangoi et al.
The American journal of surgical pathology, 35(5), 678-686 (2011-04-15)
The diagnosis of metastatic clear cell renal cell carcinoma (CC-RCC) can be difficult because of its morphologic heterogeneity and the increasing use of small image-guided biopsies that yield scant diagnostic material. This is further complicated by the degree of morphologic
Biljana Pauzar et al.
Collegium antropologicum, 36 Suppl 2, 79-82 (2013-02-13)
US-guided fine needle aspiration cytology is currently the best diagnostic tool for thyroid nodules. However, it is not sensitive and specific enough for differentiating between benign and malignant follicular tumors. A potentially useful marker for this differentiation is the PAX8-PPARgamma