Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenVerwandte Kategorien
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Other Notes
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 361A-14 | 0841683138587 |
| 361A-15-ASR | 0841683138624 |
| 361A-16-RUO | 0841683138662 |
| 361A-18 | 0841683138709 |
| 361A-18-ASR | 0841683138716 |
| 361A-16 | 0841683138648 |
| 361A-14-RUO | 0841683138600 |
| 361A-15 | 0841683138617 |
| 361A-15-RUO | 0841683138631 |
| 361A-16-ASR | 0841683138655 |
| 361A-17 | 0841683138679 |
| 361A-17-ASR | 0841683138686 |
| 361A-18-RUO | 0841683138723 |
| 361A-14-ASR | 0841683138594 |
| 361A-17-RUO | 0841683138693 |