Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8G7G3/1, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
8G7G3/1, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (343M-94), vial of 0.5 mL concentrate (343M-95), bottle of 1.0 mL predilute (343M-97), vial of 1.0 mL concentrate (343M-96), bottle of 7.0 mL predilute (343M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1
control
lung adenocarcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... A1CF(29974)
General description
Anti-TTF-1 (Thyroidaler Transkriptionsfaktor 1) ist nützlich für die Differenzierung von primärem Adenokarzinom der Lunge von metastatischen Karzinomen, deren Ursprung in anderen Organen als der Schilddrüse liegt. Keimzelltumoren und malignem Mesotheliom. Er kann auch verwendet werden, um kleinzelliges Lungenkarzinom von lymphoiden Infiltraten zu differenzieren. Die TTF-1-Markierung kommt auch in Schilddrüsen- und aus der Schilddrüse stammenden Tumoren vor. Die Immunfärbung mit TTF-1 eignet sich für die Differenzierung von Adenokarzinomen mit Ursprung in der Lunge oder nicht in der Lunge bei malignen Effusionen. Die Färbung mit TTF-1 ist sehr zuverlässig beim Erkennen, ob eine Hirnmetastase aus der Lunge stammt oder nicht, insbesondere bei Adenokarzinomen und großzelligen Karzinomen.
Thyroidaler Transkriptionsfaktor-1 (TTF-1) ist ein Transkriptionsfaktor, der bei der Regulation von Genen, die in der Schilddrüse, Lunge und dem Gehirn exprimiert werden, eine Rolle spielt. TTF-1-Expression findet in normalem Schilddrüsenepithel, in Typ-II-Pneumozyten und in bronchiolären sekretorischen Zellen ohne Flimmerhärchen der Lunge statt. TTF-1-Expression wird in den meisten primären Lungen- und Schilddrüsenkarzinomen, aber selten in anderen Karzinomen beobachtet. Anti-TTF-1-Immunohistochemie ist nützlich für die Identifizierung von Karzinomen, die von der Lunge oder Schilddrüse abstammen.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
TTF-1-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 343S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?