Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PN-15, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
PN-15, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (329M-94), vial of 0.5 mL concentrate (329M-95), bottle of 1.0 mL predilute (329M-97), vial of 1.0 mL concentrate (329M-96), bottle of 7.0 mL predilute (329M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1κ
control
renal cell carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
General description
Der Antikörper gegen Nierenzellkarzinom (renal cell carcinoma, RCC) erkennt ein 200-kD-Glykoprotein im Bürstensaum der proximalen Nierentubuli. Dieser Antikörper zeigt mit ca. 90 % der primären Nierenzellkarzinome und mit ca. 85 % der metastatischen Nierenzellkarzinome eine Immunreaktion. Andere Tumoren, die mit diesem Antikörper reagieren können, sind parathyroides Adenom und ein sporadisches Mammakarzinom. Nephroblastom, Onkozytom, mesoblastisches Nephrom, Übergangszellkarzinom und Angiomyolipom werden nicht mit diesem Antikörper markiert.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Objektträger für RCC-positive Kontrollen, Produktnr. 329S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?