Merck
326M-1
Sigma-Aldrich
PSAP (PASE/4LJ) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PASE/4LJ, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (326M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (326M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (326M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (326M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (326M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG1
Kontrolle
prostate
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zum Gen
human ... PSAP(5660)
Allgemeine Beschreibung
Anti-PSAP reagiert mit der prostataspezifischen sauren Phosphatase in glandulären Epithelien von normalem und hyperplastischem Prostatagewebe, Prostatakarzinomen und metastatischen Zellen von Prostatakarzinomen. Dieser Marker kann bei der Lokalisierung des Ursprungs von metastatischen Prostatakarzinomen hilfreich sein und wird als ein empfindlicherer Marker als PSA angesehen. Er weist jedoch auch eine geringere Spezifität auf. Dennoch wird PSA im richtigen klinischen Kontext von PSAP komplementiert.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
PSAP-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 326S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Immunohistochemistry of prostatic acid phosphatase.
M Nadji et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 390, 133-141 (1982-01-01)
Noman Kidwai et al.
Breast cancer research : BCR, 6(1), R18-R23 (2003-12-19)
The androgen-regulated proteins prostate-specific antigen (PSA) and prostate-specific acid phosphatase (PSAP) are present in high concentrations in normal prostate and prostatic cancer and are considered to be tissue-specific to prostate. These markers are commonly used to diagnose metastatic prostate carcinoma
L K Green et al.
Human pathology, 22(3), 242-246 (1991-03-01)
Since the introduction of hormonal therapy for the treatment of metastatic prostatic adenocarcinoma, there have been 33 reports of metastases of prostate carcinoma to the breast. We report two cases of diethylstilbestrol (DES)-treated patients with metastatic prostate adenocarcinoma who developed
N Kuroda et al.
Pathology international, 49(5), 457-461 (1999-07-27)
Signet-ring cell carcinoma (SRCC) of the prostate is a very rare neoplasm and there have been only 38 cases reported to date. Here the 39th case of prostatic SRCC containing a small amount of neutral mucin, prostatic specific antigen (PSA)
A A Elgamal et al.
Urology, 44(1), 84-90 (1994-07-01)
The aim of the study was to explore possible production of prostate-specific markers by the embryologically and physiologically related accessory male sex glands, other than the prostate. The accessory male sex glands of Cowper, Littre, and Morgagni were studied systematically