Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
OC125, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (325M-14), vial of 0.5 mL concentrate (325M-15), bottle of 1.0 mL predilute (325M-17), vial of 1.0 mL concentrate (325M-16), bottle of 7.0 mL predilute (325M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
ovarian carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... MUC16(94025)
General description
Der Anti-CA-125-Antikörper reagiert mit malignen epitheloiden Erkrankungen des Ovars, serös-papillären Zervixkarzinomen, Adenokarzinomen des Endometriums, klarzelligen Adenokarzinomen der Harnblase und epitheloiden Mesotheliomen. Das Antigen ist formalinresistent und ermöglicht so den Nachweis von Ovarialkarzinom durch Immunhistochemie, obwohl die Serumproben zur Überwachung von Ovarialkarzinomen für dieses Protein weit verbreitet sind. Anti-CA 125 reagiert auch mit Antigenen in Samenblasenkarzinomen.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?