323R-3
Progesterone Receptor (SP42) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
300
500
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP42, monoclonal
Hersteller/Markenname
Cell Marque™
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable