Fortfahren mit
313M-1
Cytokeratin-Cocktail (AE1 & AE3) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AE1 & AE3, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
AE1 & AE3, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (313M-14), vial of 0.5 mL concentrate (313M-15), bottle of 1.0 mL predilute (313M-17), vial of 1.0 mL concentrate (313M-16), bottle of 7.0 mL predilute (313M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
breast, colon, prostate, skin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT1(3848)
General description
Anti-Cytokeratin-Cocktail (AE1 und AE3) ist ein Breitspektrum-Keratin-Antikörper-Cocktail. Er setzt sich zusammen aus monoklonalem Maus-Antikörper AE1, der saure Typ-I-Keratine erkennt sowie AE3, der mit basischen Typ-II-Keratinen reagiert. Beide Klone wurden mit epidermalem Keratin als Immunogen erzeugt. Dieser Antikörper ist für die Identifizierung von aus dem Epithel stammenden Zellen geeignet und weist die meisten Karzinome verschiedener ursprünglichen Lokalisationen nach. Dieser Antikörper-Cocktail kann mit anderen Intermediärfilamenten in Kreuzreaktion treten, wie z. B. demsauren Gliafaserprotein, was zu einer falsch-positive Färbung in Gliatumoren führt.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Cytokeratin-Cocktail-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 313S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is there a broad spectrum CK cocktail that is an equivalent to the Dako MNF116?
    1 answer
    1. The closest to MNF6 (detects CK 5, 6, 8, 17, and possibly 19) is CK cocktail AE1/AE3, which detects all but CK17. Oscar detects CK 7, 8, 18, and 19.