Fortfahren mit
31395
Dextransulfat Natriumsalz aus Leuconostoc spp.
Mr ~500,000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,40
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 76,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Leuconostoc spp.)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~500,000
composition
Sulfur Content, 16.0-19.0% (dry basis)
manufacturer/tradename
EDQM
useful pH range
6.0-8.0 (10 g/L)
solubility
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
room temp
Application
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc sp. was used as a test compound for studying the heparin and dextran sulphate interaction with alkali ions.[1] It was used for releasing DNA from DNA-histone complexes.[2]
Biochem/physiol Actions
Dextran is a mixture of glucose polymers of varying size and geometry. Dextran in the form of dextran sulfate acts as an anticoagulant. Dextran interferes with blood clot formation by acting on blood coagulation factors and the function of platelets. It prolongs the time required for formation of the clot and decreases the maximum clot strength.[3][4]The disturbance of homeostasis by dextran may cause increased bleeding, colitis and kidney failure.[5][6]
Preparation Note
hergestellt aus Dextran mit Mr~500′000
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8787D4911D8906
biological source
(Leuconostoc spp.)
biological source
bacterial (Leuconostoc)
biological source
bacterial (Leuconostoc)
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)