Merck
30887
Sigma-Aldrich
Octyl-α/β-glucosid 10 mM -Lösung
Synonym(e):
Octyl-D-glucopyranosid -Lösung, Detergentien Screening-Lösung 05/Kit-No 66317
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
non-ionic
Dichte
1.00 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
InChIKey
HEGSGKPQLMEBJL-RQICVUQASA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)